Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylorange, ren, indikator
Produktkod. 10533701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10533701 100 g Glasflaska 100g
10427930 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10533701 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151421000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327,334 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 547-58-0
Molekylformel C14H14N3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 327.334
MDL-nummer MFCD00007502
InChI-nyckel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
PubChem CID 23673835
IUPAC-namn natrium;4-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensensulfonat
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Orange
Smältpunkt >300,0 °C
Beilstein 16, 331
Merck Index 15, 6178
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i varmt vatten. Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 461 till 469 nm (i 0,01N NaOH)
Formel vikt 327.32
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall från pH 3,2 (rosa eller rött) till pH 4,4 (gul-orange)
Färg Orange
Kvantitet 100 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl Orange
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.