Läs mer
Methyl Orange Indicator, Reag. Ph. Eur., Solstice
Produktkod. 15653820 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1.5 kg
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1.5kg
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15653820 100 g Glass Bottle 100g
15663820 250 g Glass Bottle 250g
15643820 1.5 kg Glass Bottle 1.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15653820 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 32624100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indicator, Reag. Ph. Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 547-58-0
Molekylformel C14H14N3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 327.334
MDL-nummer MFCD00007502
InChI-nyckel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Helianthin
PubChem CID 23673835
IUPAC-namn sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Orange
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
UN-nummer UN3143
Beilstein 4732884
Formel vikt 327.33g/mol
Förpackning Glass Bottle
Lämplighet Complies for sensitivity
Visuell övergångsintervall 3.0 to 4.4
Färg Orange
pH 3.0 to 4.4 (pink to yellow)
Kvantitet 100 g
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl Orange
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 4-(4- dimethylaminophenylazo) benzenesulphonate