Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl orange mixed solution. |
| Anteckningar om renhetsgrad | EU Ph Ref: 1054801 |
| Koncentration | 0.1% in alcohol: water - 20:80 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Kvalitet | Eu. Ph. |