Läs mer
Methyl Orange, Pure, Indicator Grade, Solid, C.I.13025, Fisher Chemical™
Produktkod. 10753611 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10753611 25 g 25g
10192050 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10753611 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/5000/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 547-58-0
Molekylformel C14H14N3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 327.334
MDL-nummer 7502
InChI-nyckel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23673835
IUPAC-namn sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt 300°C
Formel vikt 327.32g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Orange
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl Orange
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare