Läs mer
Metylorange skärmad indikator 0,1 % alkohollösning, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11583122 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11583122 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11583122 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer MOS05
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativ indikatorlösning tillverkad av råmaterial av högsta kvalitet och tillverkad och testad under rigorösa förhållanden.
  • Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
  • För manuella titreringar; indikatortitrant eller analyt ändrar färg och denna färgförändring är den överlägset viktigaste metoden för slutpunktsdetektion.
  • Denna högkvalitativa indikatorlösning underlättar slutpunktsdetektering, på ett tydligt och entydigt sätt och är en absolut nödvändighet för exakt manuell titrimetri.
Specifikationer
Beskrivning Accuracy ± 0.1%
Förpackning HDPE-flaska GL45
Fysisk form Vätska
Koncentration 0.1%
Teknik Titration, Analyte Color Change
Kvantitet 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SCREENED METHYL ORANGE INDICATOR SOLUTION
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till enligt lokala / regionala / nationella /internationella föreskrifter..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl alcohol, Methyl Orange