Läs mer
Metylappelsinslösning, Solstice
Produktkod. 15674290
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15674290 500 mL 500ml
15664290 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15674290 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 34576500ML
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Indikator, 0,1 %, Reag. Ph. Eur.
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 547-58-0
Molekylformel C14H14N3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 327.334
MDL-nummer MFCD00007502
InChI-nyckel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23673835
IUPAC-namn natrium;4-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensensulfonat
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Orange solution
UN-nummer UN1993
Beilstein 4732884
Formel vikt 327,33 g/mol
Procent renhet 0.10%
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 39 °C (102,2 °F)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl Orange solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzenesulphonate