Läs mer
Metylapelsin, TRC
Produktkod. 30467911
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30467911 25 g
1 options
Produktkod. 30467911 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33011325G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl orange
CAS 547-58-0
Molekylformel C14 H14 N3 O3 S . Na
Kvantitet 25 g
Synonym Benzenesulfonic acid, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-, sodium salt (9CI), Benzenesulfonic acid, p-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]-, sodium salt (8CI), Orange III (6CI), 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt, Acid Orange 52, Albion Methyl Orange, C.I. 13025, C.I. Acid Orange 52, Diazoben, Eniamethyl Orange, Gold orange, Helianthine, Helianthine B, KCA Methyl Orange, Methyl Orange B, Methyl orange, Orange 3, Sodium 4-(dimethylamino)azobenzene-4'-sulfonate, Sodium 4-[(4-dimethylamino)phenyldiazenyl]benzenesulfonate, Sodium 4-[4-(dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonate, Sodium 4'-(dimethylamino)azobenzene-4-sulfonate, Sodium p-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]benzenesulfonate, Sodium p-dimethylaminoazobenzenesulfonate, Tropaeolin D
InChI formel InChI=1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
LEDER [Na].O=S(=O)(O)C1=CC=C(N=NC2=CC=C(C=C2)N(C)C)C=C1
IUPAC-namn natrium; 4-[(E)-[4-(dimetylamino)fenyl]azo]bensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 327.33
Formel vikt 327.0654