Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylorange-xylencyanollösning i vatten, ren
Produktkod. 10655681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10655681 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10655681 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 414675000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62758-15-0 | C39H41N5Na2O10S3 | 881.942 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Orange-xylene cyanol solution in water
CAS 62758-15-0
Molekylformel C39H41N5Na2O10S3
MDL-nummer MFCD00077269
InChI-nyckel DLSJBPNVZNTATN-MXBKRXPOSA-L
LEDER CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])O)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;4-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensensulfonat;4-[(E)-[4-(etylamino)-3-metylfenyl]-(4-etylimino-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]-2-hydroxi-5-sulfobensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 881.942
PubChem CID 90474202
Formel vikt 865.96
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall from pH 3.2 (purple) to pH 4.2 (green)
Densitet 1.0000g/mL
Färg Blågrön
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.