Läs mer
Alfa Aesar™ Methyl orotate, 97%
Produktkod. 15401519
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401519 1 g 1g
15411519 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15401519 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H64351.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6153-44-2
Molekylformel C6H6N2O4
Molekylvikt (g/mol) 170.12
MDL-nummer MFCD00010564
InChI-nyckel UUTDWTOZAWFKFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl orotate, orotic acid methyl ester, methyl 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate, unii-41c6ifg4mq, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, methyl ester, 6-carbomethyoxyuracil, 41c6ifg4mq, methyl 2,6-dihydroxypyrimidine-4-carboxylate, methyl 2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 80257
IUPAC-namn methyl 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl orotate
Smältpunkt 240°C to 244°C
Färg Yellow
Kvantitet 1 g
Beilstein 881031
Merck Index 14,6876
Formel vikt 170.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder