Läs mer
Alfa Aesar™ Methyl orotate, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl orotate |
| Smältpunkt | 240°C to 244°C |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 881031 |
| Merck Index | 14,6876 |
| Formel vikt | 170.12 |
| Procent renhet | 97% |
| Fysisk form | Powder |