Läs mer
Metyloxalylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11377996
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377996 5 g 5g
11387996 25 g 25g
11397996 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13258.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5781-53-3 | C3H3ClO3 | 122.504 g/mol
Metyloxalylklorid används som ett syntetiskt reagens. Det fungerar som ett reagens vid syntesen av fuserade kumariner, substituerade isoxazoler och heterocykler. Vidare används det i intramolekylära Wittig-reaktioner och järnmedierad klyvning av CC-bindningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyloxalylklorid används som syntetiskt reagens. Det fungerar som ett reagens vid syntesen av fuserade kumariner, substituerade isoxazoler och heterocykler. Vidare används det i intramolekylära Wittig-reaktioner och järnmedierad klyvning av CC-bindningar.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med vatten, oxidationsmedel, alkoholer och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5781-53-3
Molekylformel C3H3ClO3
Molekylvikt (g/mol) 122.504
MDL-nummer MFCD00000705
InChI-nyckel ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl oxalyl chloride, methyl chloroglyoxylate, methyl chlorooxoacetate, chloroglyoxylic acid methyl ester, acetic acid, chlorooxo-, methyl ester, methyl chlorocarbonyl formate, methyloxalylchloride, methyl chloro oxo acetate, methylchlorooxoacetate, methyl 2-chloro-2-oxo-acetate
PubChem CID 79846
IUPAC-namn metyl-2-klor-2-oxoacetat
LEDER COC(=O)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl oxalyl chloride
Densitet 1.332
Kokpunkt 115°C to 118°C
Flampunkt 46°C (114°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.419
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 1071541
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 122.51
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.