missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Oxindole-6-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Oxindole-6-carboxylate |
| CAS | 14192-26-8 |
| Molekylformel | C10H9NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Oxo-6-indolinecarboxylic Acid Methyl Ester, 6-(Methoxycarbonyl)-2-indolone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3/c1-14-10(13)7-3-2-6-5-9(12)11-8(6)4-7/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | COC(=O)c1ccc2CC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-oxo-1,3-dihydroindole-6-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.18 |
| Formel vikt | 191.0582 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?