Läs mer
Methyl Oxirane-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Oxirane-2-carboxylate |
| CAS | 4538-50-5 |
| Molekylformel | C4H6O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl Oxiranecarboxylate, Methyl 2,3-Epoxypropanoate, Methyl 2,3-Epoxypropionate, Methyl Glycidate, Methyl Oxiran-2-carboxylate, Methyl Oxiranecarboxylic Acid Ester, Methyl Glycidic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1CO1 |
| IUPAC-namn | methyl oxirane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.09 |
| Formel vikt | 102.0317 |