Läs mer
Methyl-p-benzoquinone, 98%
Produktkod. 11354187
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354187 10 g 10g
11344187 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036670.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 553-97-9 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Metyl-p-bensokinonimin är produkterna från de tetraedriska addukterna. Syntes av 2H-indazol-4,7-dionderivat från 3-fenylsydnon och p-tolukinon. En Michael-addition av 2-metylcyklopentan-1,3-dion till olika p-tolukinonimider gav uteslutande de enda produkterna på ett regionspecifikt sätt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 553-97-9
Molekylformel C7H6O2
Molekylvikt (g/mol) 122.12
MDL-nummer MFCD00001603
InChI-nyckel VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluquinone, methyl-p-benzoquinone, 2-methyl-1,4-benzoquinone, toluquinone, methyl-1,4-benzoquinone, 2-methyl-p-benzoquinone, tolylquinone, 2-methylbenzoquinone, 2-methylquinone, methylbenzoquinone
PubChem CID 11122
IUPAC-namn 2-metylcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER CC1=CC(=O)C=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-p-benzoquinone
Smältpunkt 67°C to 70°C
Färg Grön-Gul
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 122.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.