Läs mer
Metyl-p-hydroxibensoat, 99,83 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11433580 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433580 5 kg 5kg
11423580 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433580 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210234105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7155.00 SEK
    6811.96 SEK / 5kg
    Save 343.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 99-76-3
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
InChI-nyckel LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
IUPAC-namn metyl-4-hydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-p-hydroxybenzoate
Färg Vitt
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 152.1
Procent renhet 99.83%
Fysisk form Kristallint pulver
Produktbeteckning
  • Methyl-p-Hydroxybenzoate
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl p-Hydroxybenzoate