Läs mer
Metyl P-hydroxibensoat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11403580 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403580 100 g 100g
11413580 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403580 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02102341.1
Används som konserveringsmedel i livsmedel, drycker och kosmetika. Metyl P-hydroxibensoat, MP Biomedicals är metylestern av p-hydroxibensoesyra. Det kan användas för att hämma jästtillväxt och kan också användas som ett antimikrobiellt medel för Gram-positiv anaero
Metyl P-hydroxibensoat måste suspenderas i etanol först, eftersom det inte löser sig lätt i vatten. Det indikeras att ha vissa feromonala egenskaper..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-76-3
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
InChI-nyckel LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
IUPAC-namn metyl-4-hydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Smältpunkt 124°C to 131°C
Kokpunkt 270°C to 280°C
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (1g/400mL); soluble in warm oil (1g/40mL) or warm glycerol (1g/70mL); freely soluble in alcohol (50mg/mL methanol, clear, colorless solution), acetone or ether.
Formel vikt 152.1
Fysisk form Kristallint pulver