Läs mer
Metyl P-hydroxibensoat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413580 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413580 500 g 500g
11403580 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413580 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02102341.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    1004.85 SEK / 500g
    Save 50.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Används som konserveringsmedel i livsmedel, drycker och kosmetika. Metyl P-hydroxibensoat, MP Biomedicals är metylestern av p-hydroxibensoesyra. Det kan användas för att hämma jästtillväxt och kan också användas som ett antimikrobiellt medel för Gram-positiv anaero
Metyl P-hydroxibensoat måste suspenderas i etanol först, eftersom det inte löser sig lätt i vatten. Det indikeras att ha vissa feromonala egenskaper..
Kemiska identifierare
CAS 99-76-3
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
InChI-nyckel LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
IUPAC-namn metyl-4-hydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Smältpunkt 124 °C till 131 °C
Kokpunkt 270 °C till 280 °C
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten (1g/400 ml); löslig i varm olja (1g/40 ml) eller varm glycerol (1 g/70 ml); Fritt löslig i alkohol (50 mg/ml metanol, klar, färglös lösning), aceton eller eter.
Formel vikt 152.1
Fysisk form Kristallint pulver