Läs mer
Methyl p-toluate, 99%
Produktkod. 11446326
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446326 500 g 500g
11436326 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23111.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-75-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-75-2
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00008441
InChI-nyckel QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-toluate, methyl-p-toluate, p-carbomethoxytoluene, methyl 4-toluate, 4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl p-methylbenzoate, benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl toluene, p-toluic acid, methyl ester, methyl p-toluenecarboxylate
PubChem CID 7455
IUPAC-namn metyl-4-metylbensoat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl p-toluate
Smältpunkt 32°C to 35°C
Densitet 1.06
Kokpunkt 221°C to 224°C
Flampunkt 89°C (192°F)
Odör Stench
Kvantitet 500 g
Beilstein 1100609
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.