Läs mer
Methyl p-toluate, 99%
Produktkod. 11915001 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11915001 10 kg Plast trumma 10kg
10711832 100 g Glasflaska 100g
10796953 250 g Glasflaska 250g
10713624 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11915001 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 414960100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-75-2 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-75-2
MDL-nummer MFCD00008441
InChI-nyckel QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-toluate, methyl-p-toluate, p-carbomethoxytoluene, methyl 4-toluate, 4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl p-methylbenzoate, benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl toluene, p-toluic acid, methyl ester, methyl p-toluenecarboxylate
PubChem CID 7455
IUPAC-namn metyl-4-metylbensoat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl p-toluate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 32.0°C to 35.0°C
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 220.0°C to 223.0°C
Flampunkt 90°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Molekylformel C9H10O2
Linjär formel CH3C6H4COOCH3
Kvantitet 10 kg
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,ether
Molekylvikt (g/mol) 150.18
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl p-toluate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.