Läs mer
Methyl p-Toluenesulfonate, TRC
Produktkod. 30474919
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30474919 100 g
1 options
Produktkod. 30474919 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM330665100G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Toluene-4-sulphonate
CAS 80-48-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H10 O3 S
Kvantitet 100 g
Synonym Methyl Toluene-4-sulphonate, Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester (9CI, ACI), p-Toluenesulfonic acid, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Methyl 4-methylbenzenesulfonate, Methyl p-methylbenzenesulfonate, Methyl p-toluenesulfonate, Methyl p-tosylate, Methyl toluene-4-sulfonate, Methyl toluenesulfonate, Methyl tosylate, NSC 406335, p-Methylbenzenesulfonic acid methyl ester, Toluene-4-sulfonic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-namn methyl 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 186.23
Formel vikt 186.0351