Läs mer
Methyl p-toluenesulfonylacetate, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11347936
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347936 5 g 5g
11357936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13148.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50397-64-3
Molekylformel C10H12O4S
Molekylvikt (g/mol) 228.262
MDL-nummer MFCD00025885
InChI-nyckel JMUZMDKWJWSBCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-toluenesulfonylacetate, methyl p-tolylsulfonyl acetate, methyl 2-tosylacetate, methyl 4-methylphenyl sulfonyl acetate, acetic acid, 4-methylphenyl sulfonyl-, methyl ester, methyl 2-4-methylphenyl sulfonyl acetate, methyl 2-p-tolylsulfonyl acetate, methyl p-toluenesulphonylacetate, methyl 2-4-methylphenyl sulfonylacetate, methyl 2-4-methylbenzenesulfonyl acetate
PubChem CID 39660
IUPAC-namn methyl 2-(4-methylphenyl)sulfonylacetate
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl p-toluenesulfonylacetate
Densitet 1.24
Brytningsindex 1.535
Kvantitet 5 g
Beilstein 2112364
Formel vikt 228.27
Procent renhet ≥98%