Läs mer
Metylp-tolylsulfid, 97 %
Produktkod. 11317905
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317905 25 g 25g
11307905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02933.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
CAS: 623-13-2 | C8H10S | 138,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-13-2
Molekylformel C8H10S
Molekylvikt (g/mol) 138.23
MDL-nummer MFCD00008560
InChI-nyckel VHILIAIEEYLJNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-tolyl sulfide, 4-methylthioanisole, 4-methylthio toluene, p-methylthio toluene, benzene, 1-methyl-4-methylthio, p-tolyl methyl sulfide, p-methylphenyl methyl sulfide, methyl p-cresyl sulfide, p-cresyl methyl sulfide
PubChem CID 69334
IUPAC-namn 1-metyl-4-metylsulfanylbensen
LEDER CSC1=CC=C(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl p-tolyl sulfide
Densitet 1.029
Kokpunkt 81 °C till 82 °C (18 mmHg)
Flampunkt 85 °C (185 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.573
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3334
Beilstein 1905733
Formel vikt 138.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.