Läs mer
Metyl p-tolylsulfon, 99 %
Produktkod. 11404543
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404543 5 g 5g
11414543 25 g 25g
11424543 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404543 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11531.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3185-99-7 | C8H10O2S | 170,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3185-99-7
Molekylformel C8H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 170.23
MDL-nummer MFCD00014742
InChI-nyckel YYDNBUBMBZRNQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-tolyl sulfone, 1-methyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl toluene, benzene, 1-methyl-4-methylsulfonyl, p-tolyl methyl sulfone, sulfone, methyl p-tolyl, 4-methylsulphonyl toluene, 1-methanesulfonyl-4-methyl-benzene, unii-tg77sm513a, p-methylsulfonyltoluene
PubChem CID 18521
IUPAC-namn 1-metyl-4-metylsulfonylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(C)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl p-tolyl sulfone
Smältpunkt 86 °C till 89 °C
Kokpunkt 140 °C (3 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 607296
Formel vikt 170.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.