Läs mer
Metylp-tolylsulfoxid, 98 %
Produktkod. 10575290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10575290 1 g Glasflaska 1g
10403350 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10575290 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428150010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 934-72-5 | C8H10OS | 154,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 934-72-5
Molekylformel C8H10OS
Molekylvikt (g/mol) 154.23
MDL-nummer MFCD00075175
InChI-nyckel FEVALTJSQBFLEU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-methyl-4-methylsulfinyl benzene, methyl 4-methylphenylsulfoxide, methyl p-tolyl sulfoxide, 1-methanesulfinyl-4-methylbenzene, methyl p-methylphenylsulfoxide, 1-methyl-4-methylsulphinyl benzene, benzene, 1-methyl-4-methylsulfinyl, acmc-20aotg, acmc-20apjq, methyl p-tolylsulfoxide
PubChem CID 136743
IUPAC-namn 1-metyl-4-metylsulfinylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl p-tolyl sulfoxide
Smältpunkt 44 °C till 46 °C
Kokpunkt 113 °C till 114 °C (2,2 mmHg)
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 154.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.