Läs mer
Metylpalmitat, 97 %
Beskrivning
Metylpalmitat används vid framställning av rengöringsmedel, emulgeringsmedel, vätmedel, stabiliseringsmedel, hartser, smörjmedel, mjukgörare och djurfoder. Det uppvisar ett antiinflammatoriskt och antifibrotiskt medel och förhindrar bleomycin-inducerad lunginflammation och fibros hos råttor. Dessutom förhindrar det också koltetraklorid-inducerad leverfibros kopplad till att minska transformerande tillväxtfaktor beta, vilket är ett utsöndrat protein som kontrollerar proliferation, celldifferentiering och andra funktioner i de flesta celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metylpalmitat används vid framställning av rengöringsmedel, emulgeringsmedel, vätmedel, stabiliseringsmedel, hartser, smörjmedel, mjukgörare och djurfoder. Det uppvisar ett antiinflammatoriskt och antifibrotiskt medel och förhindrar bleomycin-inducerad lunginflammation och fibros hos råttor. Dessutom förhindrar det också koltetraklorid-inducerad leverfibros kopplad till att minska transformerande tillväxtfaktor beta, vilket är ett utsöndrat protein som kontrollerar proliferation, celldifferentiering och andra funktioner i de flesta celler.
Löslighet
Löslig i etanol, kloroform, dimetylsulfoxid och dimetylformamid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl palmitate |
| Smältpunkt | 28 °C till 34 °C |
| Densitet | 0.852 |
| Kokpunkt | 135 °C till 137 °C (0,2 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Linjär formel | CH3(CH2)14CO2CH3 |
| Brytningsindex | 1.4512 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1780973 |
| Löslighetsinformation | Löslig i etanol, kloroform, dimetylsulfoxid och dimetylformamid. Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.