Läs mer
Methyl palmitate, 99%, analytical standard for GC
Produktkod. 15530644 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15530644 5 g 5g
15520644 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15530644 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460390050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-39-0 | C17H34O2 | 270.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-39-0
Molekylformel C17H34O2
Molekylvikt (g/mol) 270.45
InChI-nyckel FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
PubChem CID 8181
ChEBI CHEBI:69187
IUPAC-namn metylhexadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl palmitate
Smältpunkt 28.0°C
Kokpunkt 338.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Linjär formel CH3(CH2)14CO2CH3
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solubel in alcohol, ether
Formel vikt 270.45
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.