Läs mer
Metylpalmitoleat, 99%, analytisk standard för GC, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15540644 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15540644 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15540644 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460400010
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 1120-25-8 | C17H32O2 | 268,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl palmitoleate
CAS 1120-25-8
Smältpunkt 0,5 °C
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C17H32O2
MDL-nummer MFCD00042911
Kvantitet 1 g
Synonym methyl palmitoleate, z-methyl hexadec-9-enoate, methyl z-hexadec-9-enoate, methyl palmitoleinate, unii-35695qdb9f, methyl 9z-hexadec-9-enoate, 9-hexadecenoic acid, methyl ester, z, methyl cis-9-hexadecenoate, methyl z-9-hexadecenoate, methyl cis-hexadec-9-enoate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
InChI-nyckel IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
LEDER CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-namn metyl (Z)-hexadek-9-enoat
Molekylvikt (g/mol) 268.44
PubChem CID 643801
ChEBI CHEBI:84156
Formel vikt 268.43
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.