Läs mer
Metylpalmitoleat, TRC
Produktkod. 30138306
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138306 2.5 g
30134268 10 g
17904805 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138306 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2277002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-25-8
Molekylformel C17 H32 O2
Molekylvikt (g/mol) 268.43
Synonym 9-Hexadecenoic acid, methyl ester, (Z)- (8CI), Palmitoleic acid methyl ester (6CI), (Z)-9-Hexadecenoic acid, methyl ester, Methyl (9Z)-hexadecenoate, Methyl (Z)-9-hexadecenoate, Methyl Z-9-hexadecanoic acid, Methyl cis-9-hexadecenoate, Methyl cis-hexadec-9-enoate, Methyl palmitoleate, Methyl palmitoleinate
IUPAC-namn metyl(Z)-hexadek-9-enoat
LEDER CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Palmitoleate
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
Formel vikt 268.2402
Procent renhet >95%