missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl Pantothenate, Mikromol™

Produktkod. 30049860
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049860 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049860 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1499.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl Pantothenate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl Pantothenate
CAS 50692-78-9
Analyt- eller komponentnamn Methyl Pantothenate
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C10 H19 N O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methyl Pantothenate, N-[(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-beta-alanine methyl ester, Pantothenic acid, methyl ester (6CI), beta-Alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, methyl ester, (R)-, D-Pantothenic acid methyl ester, Methyl D-pantothenate, Methyl pantothenate, Calcium Pantothenate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C10H19NO5/c1-10(2,6-12)8(14)9(15)11-5-4-7(13)16-3/h8,12,14H,4-6H2,1-3H3,(H,11,15)/t8-/m0/s1
LEDER COC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
IUPAC-namn methyl 3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate
Molekylvikt (g/mol) 233.26
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 233.1263 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.