Läs mer
Metylparahydrobenzoat, Mikromol™
Produktkod. 17944246
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17944246 250 mg
1 options
Produktkod. 17944246 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0431.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metylparahydroxibenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 99-76-3
Analyt- eller komponentnamn Methyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methyl 4-Hydroxybenzoate, Methyl Parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, SKF-4382, Methyl Parahydroxybenzoate, Nipagin, Methyl Paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Methyl Salicylate Impurity C, Nifuroxazide Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn Metyl 4-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 152,0473 g/mol