Läs mer
Metyl pentakafluoropeptyl Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Methyl Pentadecafluoroheptyl Ketone |
| CAS | 754-85-8 |
| Molekylformel | C9H3OF15 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H3F15O/c1-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h1H3 |
| LEDER | CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-pentadekafluorononan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.1 |
| Formel vikt | 411.9944 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?