Läs mer
Metylpentafluorbensoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15539343 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15539343 25 g 25g
10247660 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15539343 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 312260250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 36629-42-2 | C8H3F5O2 | 226.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36629-42-2
Molekylformel C8H3F5O2
Molekylvikt (g/mol) 226.10
MDL-nummer MFCD00012172
InChI-nyckel UXJRQNXHCZKHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pentafluorobenzoate, pentafluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, pentafluoro-, methyl ester, benzoic acid,2,3,4,5,6-pentafluoro-, methyl ester, methylpentafluorobenzoate, methyl perfluorobenzoate, acmc-209inq, methyl pentafluorbenzoate, perfluorobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 606853
IUPAC-namn metyl-2,3,4,5,6-pentafluorbensoat
LEDER COC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl pentafluorobenzoate
Densitet 1.5300g/mL, 1.53
Kokpunkt 87.0°C to 88.0°C (20.0 mmHg)
Flampunkt 78°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Linjär formel F5C6CO2CH3
Brytningsindex 1.4300 to 1.4320
Kvantitet 25 g
Formel vikt 226.1
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.