Läs mer
Metylpentafluorfenylkarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312897
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312897 25 g 25g
11302897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16107.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 36919-03-6 | Molekylformel: C8H3F5O3 | Molekylvikt: 242,10 g/mol
Metylpentafluorfenylkarbonat
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Metylpentafluorfenylkarbonat
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara den på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Oförenlig med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36919-03-6
Molekylformel C8H3F5O3
Molekylvikt (g/mol) 242.10
MDL-nummer MFCD01075723
InChI-nyckel HGYOVHMDBHQLOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pentafluorophenyl carbonate, carbonic acid, methyl pentafluorophenyl ester, acmc-20akf4, pentafluorophenoxy methoxy ketone, methyl perfluorophenyl carbonate, carbonic acid methyl pentafluorophenyl ester
PubChem CID 14189360
LEDER COC(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl pentafluorophenyl carbonate
Smältpunkt 27 °C till 31 °C
Kokpunkt 84 °C (3 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2289710
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn metyl-2,3,4,5,6-pentafluorfenylkarbonat
Formel vikt 242.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.