missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoate, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11369255
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369255 5 g 5g
11359255 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11369255 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16586.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 26131-32-8
Molekylformel C10H3F17O4
Molekylvikt (g/mol) 510.103
MDL-nummer MFCD00054723
InChI-nyckel UMADKHFVSXRTGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-perfluoropropoxy propoxy propanoate, perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoic acid methyl ester, methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propanoate, methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-heptafluoropropoxy propoxy propanoate, cf3cf2cf2ocf cf3 cf2ocf cf3 cooch3, methyl perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-nonanoate, methyl 2,5-bis trifluoromethyl-3,6-dioxaundecafluorononanoate, 2,5-bis trifluoromethyl-3,6-dioxaundecafluorononanoic acid methyl ester, 2-2-heptafluoropropoxy hexafluoropropoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropionic acid methyl ester, methyl2,5-bis trifluoromethyl-3,6-dioxaundecafluorononanoate mixtureofisomers
PubChem CID 141268
IUPAC-namn methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propanoate
LEDER COC(=O)C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)(F)F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoate
Kokpunkt 155°C to 156°C
Brytningsindex <1.300
Kvantitet 5 g
Formel vikt 510.12
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.