Läs mer
Metylperfluorhexanoat, TRC
Produktkod. 30474414
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474414 100 mg
30471661 50 mg
30470812 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30474414 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM219510100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 424-18-0
Molekylformel C7H3O2F11
Molekylvikt (g/mol) 328.07
Synonym Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro-, methyl ester (ACI), Hexanoic acid, undecafluoro-, methyl ester (8CI, 9CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic acid methyl ester, Methyl perfluorohexanoate, Methyl undecafluorohexanoate, Methyl perfluorohexanoate, Perfluorohexanoic acid-methyl ester, Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro-, methyl ester (ACI), Hexanoic acid, undecafluoro-, methyl ester (8CI, 9CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic acid methyl ester, Methyl perfluorohexanoate, Methyl undecafluorohexanoate, Methyl perfluorohexanoate, Perfluorohexanoic acid-methyl ester
IUPAC-namn Metyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undekafluoroxanoat
LEDER COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Perfluorohexanoate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H3F11O2/c1-20-2(19)3(8,9)4(10,11)5(12,13)6(14,15)7(16,17)18/h1H3
Formel vikt 327.9957