Läs mer
Methyl perfluorooctanoate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11416706
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416706 25 g 25g
11406706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23856.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 376-27-2
Molekylformel C9H3F15O2
Molekylvikt (g/mol) 428.097
MDL-nummer MFCD00039244
InChI-nyckel XOCNYZFAMHDXJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl perfluorooctanoate, methyl pentadecafluorooctanoate, pentadecafluorooctanoic acid, methyl ester, methyl perfluorocaprylate, octanoic acid, pentadecafluoro-, methyl ester, perfluorooctanoic acid methyl ester, pentadecafluorooctanoic acid methyl ester, octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, methyl ester, acmc-1cndk, methylpentadecafluorooctanoate
PubChem CID 67824
IUPAC-namn methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoate
LEDER COC(=O)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl perfluorooctanoate
Densitet 1.684
Kokpunkt 158°C to 159°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.305
Kvantitet 25 g
Beilstein 1809817
Formel vikt 428.09
Procent renhet 97%