Läs mer
Methyl Perfluorooctanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorooctanoic Acid- Methyl Ester |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H3F15O2/c1-26-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h1H3 |
| Formel vikt | 427.989 |