Läs mer
Metylfenylkarbonat, 97 %
Produktkod. 11420758
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420758 25 g 25g
11400758 1 g 1g
11410758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25232.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13509-27-8 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13509-27-8
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD04039782
InChI-nyckel XTBFPVLHGVYOQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid, methyl phenyl ester, phenyl methyl carbonate, phenyl methoxyformate, acmc-20akf2, carbonic acid methyl phenyl
PubChem CID 139482
IUPAC-namn metylfenylkarbonat
LEDER COC(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl phenyl carbonate
Kokpunkt 210 °C till 213 °C
Brytningsindex 1.521
Kvantitet 25 g
Formel vikt 152.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.