Läs mer
Metylfenylsulfon, 98+%
Produktkod. 11419253
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419253 50 g 50g
11409253 10 g 10g
11429253 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419253 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11727.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 3112-85-4 | C7H8O2S | 156,199 g/mol
Metylfenylsulfon, en mångsidig byggsten för konstruktion av kemikalier med olika funktioner
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metylfenylsulfon
, en mångsidig byggsten för konstruktion av kemikalier med olika funktioner
. Löslighet
Löslig i metanol, etanol, bensen och kloroform. Delvis blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3112-85-4
Molekylformel C7H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 156.199
MDL-nummer MFCD00014741
InChI-nyckel JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl phenyl sulfone, methylsulfonyl benzene, phenyl methyl sulfone, benzene, methylsulfonyl, sulfone, methyl phenyl, phenylsulfonyl methane, methylphenylsulfone, methylsulphonyl benzene, methanesulfonylbenzene, methyl phenyl sulphone
PubChem CID 18369
IUPAC-namn metylsulfonylbensen
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl phenyl sulfone
Smältpunkt 85 °C till 88 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1906914
Löslighetsinformation Löslig i metanol, etanol, bensen och kloroform. Delvis blandbar i vatten.
Formel vikt 156.2
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl phenyl sulfone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (Methylsulphonyl)benzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.