Läs mer
Metylfenylsulfon, TRC
Produktkod. 30464630
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30464630 1 g
1 options
Produktkod. 30464630 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3393401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Phenyl Sulfone
CAS 3112-85-4
Molekylformel C7H8O2S
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O2S/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
LEDER CS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn Metylsulfonylbensen
Molekylvikt (g/mol) 156.2
Formel vikt 156.0245