Läs mer
Metylfenylsulfoxid, 98+%
Produktkod. 11437247
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437247 100 g 100g
11417247 5 g 5g
11427247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15009.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 1193-82-4 | C7H8OS | 140,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193-82-4
Molekylformel C7H8OS
Molekylvikt (g/mol) 140.2
MDL-nummer MFCD00002088
InChI-nyckel JXTGICXCHWMCPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl phenyl sulfoxide, methylsulfinyl benzene, thioanisole s-oxide, phenyl methyl sulfoxide, sulfoxide, methyl phenyl, benzene, methylsulfinyl, methanesulfinylbenzene, methylphenylsulfoxide, methylsulphinyl benzene
PubChem CID 14516
IUPAC-namn metylsulfinylbensen
LEDER CS(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl phenyl sulfoxide
Smältpunkt 26 °C till 32 °C
Kokpunkt 93 °C till 94 °C (0,3 mmHg)
Flampunkt 86 °C (186 °F)
Brytningsindex 1.5775
Kvantitet 100 g
Beilstein 1904976
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 140.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.