Läs mer
Methyl phenylacetate, 99+%
Produktkod. 10664812 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10664812 250 mL 250ml
10706361 5 mL 5ml
10453955 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10664812 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148442500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101-41-7 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-41-7
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
InChI-nyckel CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metyl-2-fenylacetat
LEDER COC(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl phenylacetate
Densitet 1.0670 g/mL, 1.067
Kokpunkt 220.0°C
Flampunkt 95°C
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CO2CH3
Brytningsindex 1.5060 to 1.5080
Kvantitet 250 mL
Beilstein 09, 434
Merck Index 15, 7380
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 150.18
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.