Läs mer
Metylfenylacetat, TRC
Produktkod. 30472187
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30472187 250 g
1 options
Produktkod. 30472187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM327490250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Phenylacetate
CAS 101-41-7
Molekylformel C9H10O2
Kvantitet 250 g
Synonym Benzeneacetic Acid Methyl Ester, 2-Methoxy-1-phenyl-2-oxoethane, Methyl Benzeneacetate, Methyl Benzeneethanoate, Methyl Phenylethanoate, Methyl alpha-Phenylacetate, Methyl alpha-Toluate, NSC 401667, NSC 9405, Phenylacetic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
LEDER COC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC-namn Metyl 2-fenylacetat
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Formel vikt 150.0681