Läs mer
Methyl Phenylpropiolate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31006822
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31006822 25 g 25g
30997445 100 g 100g
30989909 5 g 5g
30997655 10 g 10g
31005265 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31006822 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13959725g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Phenylpropiolate
CAS 4891-38-7
Molekylformel C10H8O2
MDL-nummer MFCD00041685
Kvantitet 25 g
LEDER O=C(OC)C#CC1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 160.17
Procent renhet 98%