Läs mer
Methyl phenylpropiolate, 98%
Produktkod. 10061571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10061571 5 g Glasflaska 5g
10564711 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10061571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 334590050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4891-38-7 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4891-38-7
Molekylformel C10H8O2
Molekylvikt (g/mol) 160.17
MDL-nummer MFCD00041685
InChI-nyckel JFGWPXKGINUNDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl phenylpropiolate, methyl 3-phenylpropiolate, phenylpropynoic acid methyl ester, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropargylate, phenylpropiolic acid methyl ester, propiolic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methylphenylpropalate, propiolic acid, phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropynoate
PubChem CID 138378
IUPAC-namn metyl-3-fenylprop-2-ynoat
LEDER COC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl phenylpropiolate
Namnnotering 98%
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 109°C to 110°C (2.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5620 to 1.564
Kvantitet 5 g
Formel vikt 160.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.