Läs mer
Metylfenylsulfonylacetat, 98 %
Produktkod. 11306646
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306646 5 g 5g
11316646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03748.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 34097-60-4 | C9H10O4S | 214,235 g/mol
Metylfenylsulfonylacetat har använts i ett nyckelsteg under syntesen av (-)-hybridalakton, marin eikosanoid isolerad från den röda algen Laurencia hybrida, vid dehydrativ alkylering av alkoholer under modifierade Mitsunobu-förhållanden följt av desulfonylering med magnesium, i trestegssyntes av 2-(hydroximetyl)inden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Metylfenylsulfonylacetat har använts i ett nyckelsteg under syntesen av (-)-hybridalakton
, marin eikosanoid isolerad från den röda algen Laurencia hybrida, i dehydrativ alkylering av alkoholer under modifierade Mitsunobu-förhållanden följt av desulfonylering med magnesium, i trestegssyntes av 2-(hydroximetyl)inden.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34097-60-4
Molekylformel C9H10O4S
Molekylvikt (g/mol) 214.235
MDL-nummer MFCD00007555
InChI-nyckel NLEAIFBNKPYTGN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 555619
IUPAC-namn metyl-2-(bensensulfonyl)acetat
LEDER COC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl phenylsulfonylacetate
Smältpunkt ∼30°C
Densitet 1.24
Kokpunkt 165°C (0.05 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.535
Kvantitet 5 g
Beilstein 2051463
Synonym methyl phenylsulfonylacetate, methyl 2-phenylsulfonyl acetate, methyl phenylsulfonyl acetate, methylphenylsulfonylacetate, benzenesulfonyl-acetic acid methyl ester, acmc-1ad0h, methyl benzenesulfonylacetate, methyl2-phenylsulfonyl acetate, methyl-phenylsulfonyl acetate
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 214.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.