Läs mer
Methyl (phenylthio)acetate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11393286
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393286 25 g 25g
11383286 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12649.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17277-58-6
Molekylformel C9H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 182.237
MDL-nummer MFCD00039805
InChI-nyckel MUNSXQQODXYRKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl phenylthio acetate, methyl 2-phenylthio acetate, methyl phenylsulfanyl acetate, phenylthio acetic acid methyl ester, methyl 2-phenylsulfanyl acetate, acetic acid, phenylthio-, methyl ester, methyl 2-phenylthioacetate, pubchem10851
PubChem CID 123375
IUPAC-namn methyl 2-phenylsulfanylacetate
LEDER COC(=O)CSC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (phenylthio)acetate
Densitet 1.17
Kokpunkt 104°C to 105°C (4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 25 g
Beilstein 2047554
Formel vikt 182.24
Procent renhet 99%