Läs mer
Methyl picolinate, 98%
Produktkod. 10391920 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10391920 100 g 100g
10179839 5 g 5g
10687410 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10391920 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438141000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2459-07-6 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7-6-2459
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
InChI-nyckel NMMIHXMBOZYNET-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl picolinate
Smältpunkt 14°C to 16°C
Färg Vitt
Densitet 1.1370g/mL, 1.137
Kokpunkt 95°C (1.0 hPa)
Flampunkt 103°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Synonym methyl picolinate, 2-picolinic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, methyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, methyl ester, 2-carbomethoxypyridine, pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, picolinic acid methyl ester, methylpicolinate
IUPAC-namn metylpyridin-2-karboxylat
PubChem CID 75569
Formel vikt 137.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl picolinate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.