Läs mer
Methyl Piperidine-1-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 1796-27-6 |
| Molekylformel | C7H13NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-10-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)N1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | methyl piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vikt | 143.0946 |