Läs mer
Metylpiperidin-4-karboxylat, 98 %
Produktkod. 15408328
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408328 100 g 100g
15498318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61754.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2971-79-1 | C7H13NO2 | 143,19 g/mol
Metylpiperidin-4-karboxylat är en reaktant för C-2-arylering av piperidiner genom riktad övergångsmetallkatalyserad sp3 CH-aktivering. Det används som en reaktant för syntes av antituberkulära medel, aminopyrazinhämmare, oralt tillgängliga naftyridinproteinkinas D-hämmare och en skalbar katalysator från asymmetrisk hydrering av steriskt krävande arylenamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylpiperidin-4-karboxylat är en reaktant för C-2-arylering av piperidiner genom riktad övergångsmetallkatalyserad sp3 CH-aktivering. Det används som en reaktant för syntes av antituberkulära medel, aminopyrazinhämmare, oralt tillgängliga naftyridinproteinkinas D-hämmare och en skalbar katalysator från asymmetrisk hydrering av steriskt krävande arylenamid.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2971-79-1
Molekylformel C7H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 143.19
MDL-nummer MFCD00190578
InChI-nyckel RZVWBASHHLFBJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isonipecotate, methyl 4-piperidinecarboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester, piperidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid methyl ester, isonipecotic acid methyl ester, methylpiperidine-4-carboxylate, methylisonipecotate, methyl piperidin-4-carboxylate, acmc-20aiv4
PubChem CID 424914
IUPAC-namn metylpiperidin-4-karboxylat
LEDER COC(=O)C1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl piperidine-4-carboxylate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.06 g/mL
Kokpunkt 85 °C till 90 °C
Flampunkt 89 °C (192 °F)
Brytningsindex 1.465
Kvantitet 100 g
Beilstein 224128
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 143.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.